Cartouches
Fournisseur: ELGA LabWater
LC126 LC111 LC148 LC129 LC183 LC149 LC185 LC150 LC184 LC292
171-0463EA 421.3 EUR InStock
171-0463 ELGALC111 171-0478 171-0466 171-0361 ELGALC149 171-0363 ELGALC150 171-0362 ELGALC292
Cartouches
Filtres Cartouches filtrantes
L'Ultra se décline en 5 versions qui répondent spécifiquement aux différents besoins des laboratoires. Ultra Scientifique délivre de l'eau ultrapure en continu. Son pack de 2 cartouches assure en permanence une eau qui répond aux applications les plus exigeantes des scientifiques. Ultra Ionique répond aux exigences d'applications aussi critiques que celles de la chromatographie ou de la spectrophotométrie par l'élimination des fractions ioniques et organiques résiduelles de l'eau prétraitée. Ultra Analytic par l'intégration d'une lampe UV 185 nm, produit une eau dont le niveau de COT est exceptionnellement bas (<2 ppb). Affichage du niveau de COT en ppb. Ultra Bioscience assure la production d'une eau ultrapure apyrogène (fécondation in vitro, cultures cellulaires). Ultra Genetic intègre une lampe UV 185 nm et un module d'ultrafiltration. Affichage du niveau de COT en ppb.
  • Système à technologies multiples avec sortie RS232
  • Système de contrôle très performant et distribution avec volumes pré-programmés, débit du goutte à goutte jusqu'à 2 l/min
  • Installation murale ou sur paillasse
Lxpxh (mm): 410x365x490 mm
Poids: 15 kg
Alimentation électrique: 220/240 V, 50 Hz, 10 A
Conforme USP, EP, ASTM type I1, NCCLS type I, ISO 3696 grade 1 LVD
Note: convient aussi pour la gamma Maxima.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité