Microplaques, hauteur standard, 384 puits ShallowWell, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-2877EA 315 EUR InStock
734-2877
Microplaques, hauteur standard, 384 puits ShallowWell, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
Nunc™ 384 ShallowWell standard height, black and white plates save costs in samples and reagents by reducing the total well volume to 25 μl. The standard height of the plate allows the use of automation without making adjustments to robotics, readers or liquid handlers.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité