(+)-Camphène
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (1R)-(+)-2,2-Dimetil-3-metilenbiciclo[2.2.1]heptano
ROTH7558.1EA 119.5 EUR InStock
ROTH7558.1
(+)-Camphène
(+)-Camphène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 5794-03-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité