(±)-Camphène mélange d'isomères pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20254.0100 8.20254.1000
8.20254.0100EA 40.7 EUR InStock
8.20254.0100 8.20254.1000
(±)-Camphène mélange d'isomères pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 158…159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066603
Numéro CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene) ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 158 - 159 °C (1013 hPa)
The product consists as a mixture of isomers >80,0 % camphene and >17,0 % fenchene. 3.99 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 22 °C) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 265 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité