L(-)-Mentol 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 56.8 EUR InStock
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Mentol 99.5%
L(-)-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité