L(-)-Mentol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (1R)-(-)-Mentol(1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane(1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane
EHERC14866000EA 78.2 EUR InStock
EHERC14866000
L(-)-Mentol
L(-)-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
Merck Index: 13,05861
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité