(+)-Cinchonine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO227811000EA 128 EUR InStock
ACRO227811000 ACRO227815000 ACRO227810250
(+)-Cinchonine 99%
(+)-Cinchonine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point de fusion: 255…265 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064372
Numéro CAS: 118-10-5
Merck Index: 13,02308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 265 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +251° to +269° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.2M HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Other alkaloids ≤3 % (HPLC) Quinidine + hydroquinidine
Other alkaloids ≤3 % (HPLC) Quinine + hydroquinine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité