(+)-Cinchonine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH8875.1EA 175 EUR InStock
ROTH8875.1
(+)-Cinchonine
(+)-Cinchonine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064372
Numéro CAS: 118-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité