(-)-Cinchonidine 99% (base totale) may cont. up to 5% quinine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14 A18796.22
A18796.14EA 76.7 EUR InStock
A18796.14 A18796.22
(-)-Cinchonidine 99% (base totale) may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinchonidine
Purity: 99% CAS No.: 485-71-2 Molecular Formula: C19H22N2O Formula Weight: 294.39 Melting Point: 201-206° Beilstein Reference: 89690 Merck Reference: 14,2286 Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00006783
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 201…206 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006783
Numéro CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 14,2286
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité