(-)-Cinchonidine 98.5-101% (base substance sèche)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO110330250EA 73.1 EUR InStock
ACRO110330250 ACRO110331000
(-)-Cinchonidine 98.5-101% (base substance sèche)
(-)-Cinchonidine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…203 °C
Numéro MDL: MFCD00006783
Numéro CAS: 485-71-2
Merck Index: 13,02307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
Specific optical rotation -105° to -115° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité