(-)-Quinine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAQ0028-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAQ0028-25G TCIAQ0028-100G
(-)-Quinine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-Quinine
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324,42 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00198096
Numéro CAS: 130-95-0
Merck Index: 14,08061
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/91/28993691.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -160 to -170 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité