(-)-Quinine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16706900EA 103 EUR InStock
EHERC16706900
(-)-Quinine
(-)-Quinine
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324,42 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00198096
Numéro CAS: 130-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité