(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
163720250 163720050 163721000
ACRO163720250EA 77.4 EUR InStock
ACRO163720250 ACRO163720050 ACRO163721000
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté 99%
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
Formule: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Point de fusion: 115…116 °C (dec.)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151248
Numéro CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6 % to 10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -245° to -258° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité