(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6225.1EA 51.5 EUR InStock
ROTH6225.1
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
Formule: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Point d'éclair: 122 °C
Numéro MDL: MFCD00151248
Numéro CAS: 6119-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité