L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Antimoine (III) potassium oxytartrate hydraté 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R,R)-(+)-Antimony potassium tartrate hydrate, (+)-Antimony potassium L-tartrate hydrate, L(+)-Tartaric acid antimony potassium salt hydrate, L(+)-Antimony potassium tartrate hydrate, Antimony potassium L(+)-tartrate hydrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid antimony potassium salt hydrate, Antimony potassium tartrate hydrate, Potassium antimony(III) tartrate hydrate
A10889.22 A10889.0E A10889.36
A10889.22EA 39.1 EUR InStock
A10889.22 A10889.0E A10889.36
Antimoine (III) potassium oxytartrate hydraté 98
Antimoine (III) potassium oxytartrate hydraté
Purity: 98% CAS No.: 331753-56-1 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.xH2O Formula Weight: 613.82(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.607 Appearance: White UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
MW: 631.84 g/mol (anhy)
Densité: 2.607
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148863
Numéro CAS: 331753-56-1
EINECS: 234-293-3
ONU: 1551
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité