Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phénolate de sodium hydraté
ACRO152870250EA 187 EUR InStock
ACRO152870250 ACRO152870100 ACRO152870010 ACRO152871000
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté 98+%
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290,08 g/mol (anhy)
Point de fusion: ? 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (1 g, 120°C)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Ascorbic acid det.) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité