ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
B23496.14 B23496.22 B23496.36
B23496.14EA 91.8 EUR InStock
B23496.14 B23496.22 B23496.36
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥97%
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 99-40-1 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 2092660
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002200
Numéro CAS: 99-40-1
EINECS: 202-754-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité