Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
L11857.14EA 32.5 EUR InStock
L11857.14 L11857.22
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
Formule: C₁₀H₁₂MgN₂Na₂O₈·xH₂O
MW: 358,50 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00078217
Numéro CAS: 194491-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité