2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: C.I. 21010
ROTH0316.1EA 23.9 EUR InStock
ROTH0316.1
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Formule: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
MW: 461,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036386
Numéro CAS: 5421-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité