1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4'-[1,3-Phénylènebis(azo)]bisbenzène-1,3-diamine, chlorhydrate
A16674.14EA 34.6 EUR InStock
A16674.14 A16674.22
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cells
Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012977
Numéro CAS: 10114-58-6
Merck Index: 12,01294
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité