L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Docusate sodique 96
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
44203.22 44203.36
44203.22EA 38.7 EUR InStock
44203.22 44203.36
Docusate sodique 96
Docusate sodique
Purity: 96% CAS No.: 577-11-7 Molecular Formula: C20H37NaO7S Formula Weight: 444.55 Physical Form: Solid Density: 1.1 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol Merck Reference: 14,3401 MDL No.: MFCD00012455
Wetting and solubilizing agent
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444.57 g/mol
Point d'ébullition: ∼180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…157 °C
Densité: 1.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 14,3401
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité