Docusate sodique
Fournisseur: Serva
Synonyms: Dioctyl sulfosuccinate sel de sodiumSodium dioctyl sulfosuccinatebis(2-Ethylhexyl) sodium sulfosuccinate
SERA20540.02EA 0 EUR InStock
SERA20540.02
Docusate sodique
Docusate sodique
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444,57 g/mol
Point d'ébullition: ∼180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155 °C
Densité: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
Merck Index: 12,03460
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité