4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
H27309.18 H27309.09
H27309.18EA 337 EUR InStock
H27309.18 H27309.09
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone ≥97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 6921-66-0 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 27-30° MDL No.: MFCD00238557
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238557
Numéro CAS: 6921-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité