L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sigma-Aldrich® Bouin's solution
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
HT101128-4L HT10132-1L
HT101128-4LEA 408 EUR InStock
HT101128-4L HT10132-1L
Sigma-Aldrich® Bouin's solution
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and acetic acid.
  • Acetic acid 5%
  • Formaldehyde 9%
  • Picric acid 0,9%
Used as a mordant in various trichrome procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité