Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Camphène

Fournisseur: Merck
Synonyms: (±)-2,2-Dimetil-3-metilenbiciclo(2.2.1)heptano(±)-2,2-Dimetil-3-metilenbiciclo[2.2.1]heptano

442505.EA 22.8 EUR InStock
442505.
(±)-Camphène
(±)-Camphène


Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00066603
Numéro CAS: 79-92-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité