2,7-Dichlorofluorene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24717.06EA 251 EUR InStock
B24717.06 B24717.03
2,7-Dichlorofluorene ≥97%
2,7-Dichlorofluorene
Formule: C₁₃H₈Cl₂
MW: 235,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032840
Numéro CAS: 7012-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité