Indigo
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indole-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one
ROTH3903.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH3903.1 ROTH3903.2
Indigo
Indigo
Formule: C₁₆H₁₀N₂O₂
MW: 262,27 g/mol
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005722
Numéro CAS: 482-89-3
Merck Index: 12,04977
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité