Carmin d'indigo
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14289000EA 91.2 EUR InStock
EHERC14289000
Carmin d'indigo
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466,36 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
Merck Index: 13,04969
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité