Carmin d'indigo, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04724.0025EA 53.4 EUR InStock
1.04724.9999 1.04724.0025
Carmin d'indigo, Supelco®
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466,36 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
Merck Index: 13,04969
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (25 °C)
Molar Mass 466.36 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité