Carmin d'indigo solution Reag. Ph. Eur. 1045601
Fournisseur: VWR Chemicals
87852.290EA 159 EUR InStock
87852.290
Carmin d'indigo solution Reag. Ph. Eur. 1045601
Carmin d'indigo
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité