Azométhine H hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-5-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid hydrate, 8-Hydroxy-1-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]naphthalene-3,6-disulphonic acid hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid hydrate, Azomethine-H hydrate
16810.04 16810.09 16810.14
16810.04EA 81 EUR InStock
16810.04 16810.09 16810.14
Azométhine H hydraté
Azomethine H hydrate
CAS No.: 32266-60-7 Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O Formula Weight: 423.40(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00066536
Formule: C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O
MW: 441,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066536
Numéro CAS: 32266-60-7
EINECS: 250-975-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité