Azométhine H sel de sodium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogéno-4-hydroxy-5-(salicylidèneamino)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11962.0010EA 629 EUR InStock
1.11962.0010 1.11962.0100
Azométhine H sel de sodium, Supelco®
Azométhine H sel de sodium
Formule: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
MW: 445,41 g/mol
Point de fusion: > 200 °C
Numéro MDL: MFCD00042050
Numéro CAS: 5941-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité