Azométhine H sel de sodium hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 5-hydroxy-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-7-sulphonaphthalene-2-sulphonate xhydrate, Azomethine-H monosodium salt hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt hydrate, Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate hydrate, Azomethine-H sodium hydrate
A10927.03 A10927.06 A10927.14
A10927.03EA 31.5 EUR InStock
A10927.03 A10927.06 A10927.14
Azométhine H sel de sodium hydraté
Azométhine H sel de sodium hydraté
CAS No.: 206752-32-1 Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O Formula Weight: 445.41(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4100175 MDL No.: MFCD00149588
Formule: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
MW: 463,42 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149588
Numéro CAS: 206752-32-1
EINECS: 250-975-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité