Résazurine sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
B21187.06EA 89.3 EUR InStock
B21187.06 B21187.03
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
Merck Index: 14,8141
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité