Résazurine sel de sodium
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Synonyms: 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
TINT501800EA 144 EUR InStock
TINT501800
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité