Orange G
Fournisseur: Roth Carl
0318.1 0318.2
ROTH0318.1EA 16.9 EUR InStock
ROTH0318.1 ROTH0318.2
Orange G
Orange G
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Point de fusion: 141 °C
Densité: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012457
Numéro CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité