Orange G
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodiumOrange G sel de sodiumCI 16230Acide Orange 10
MOLE42617597-25GEA 0 EUR InStock
MOLE42617597-25G
Orange G
Orange G
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Densité: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012457
Numéro CAS: 1936-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité