Milieu de montage Eukitt®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
03989-100ML 03989-500ML
03989-100MLEA 45 EUR InStock
03989-100ML 03989-500ML
Milieu de montage Eukitt®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Il s'agit d'un milieu de montage (qui contient 45% de résine acrylique et 55% de xylènes) utilisé en microscopie. Il s'agit d'un adhésif et d'un conservateur d'échantillon pouvant être utilisé manuellement et dans un équipement de collage de lamelles automatique. Adhésif et produit d'étanchéité à usage spécial pour une utilisation avec les matériaux en verre, non plastiques et d'autres matériaux non réactifs.
  • À séchage rapide (20 minutes)
  • Indice de réfraction proche du verre (1,510)
  • Chimiquement neutre, faible sensibilité à l'eau, aucune réaction à la coloration
  • Limites de température : –17 °C à 42 °C
  • Non affecté par la lumière ultraviolette, sans jaunissement, reste visuellement transparent pendant plus de 10 ans
  • Se propage rapidement et uniformément sans former de bulles d'air
Peut être utilisé à la place des résines époxy pour le montage de lames minces pétrographiques utilisées dans les colorants fluorescents sur les os.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité