Giemsa colorant, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
153230050 153230250
ACRO153230050EA 29.6 EUR InStock
ACRO153230050 ACRO153230250
Giemsa colorant, pur, haute pureté colorant biologique
Giemsa colorant
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C)
UV Lambda max 520 to 525 nm (in MeOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥600 (in MeOH) On dried substance
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité