Dextrine, précipité par l'alcool
Fournisseur: Thermo Scientific
A15717.36 A15717.22
A15717.36EA 98.5 EUR InStock
A15717.36 A15717.22
Dextrine, précipité par l'alcool
Dextrine
CAS No.: 9004-53-9 Merck Reference: 14,2953 MDL No.: MFCD00081554
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 14,2953
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité