Dextrine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3488.1EA 48.9 EUR InStock
ROTH3488.1
Dextrine
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
MW: 180,16 g/mol
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
Merck Index: 13,02971
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité