Dextrine, jaune
Fournisseur: Roth Carl
6777.1 6777.2
ROTH6777.1EA 26.9 EUR InStock
ROTH6777.1 ROTH6777.2
Dextrine, jaune
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité