Bleu patente VF sel de sodium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12144.0025EA 146 EUR InStock
1.12144.0025
Bleu patente VF sel de sodium, Supelco®
Bleu patente VF sel de sodium
Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂
MW: 566,67 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 129-17-9
Merck Index: 12,09161
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 210 g/l (25 °C)
Melting Point 290 °C (decomposition)
Molar Mass 566.67 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité