Lithium acetate hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
12982.06 12982.14
12982.06EA 52.8 EUR InStock
12982.06 12982.14
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Purity: 99.998% CAS No.: 546-89-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O Formula Weight: 65.98(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 57.8° MDL No.: MFCD00013057
Formule: H₃CCOOLi·xH₂O
MW: 65,98 g/mol (anhy)
Point de fusion: 291 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013057
Numéro CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,5521
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité