L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
1.04699.0100 1.04699.0500 1.04699.9023 1.04699.0001
1.04699.0100EA 43.7 EUR InStock
1.04699.0100 1.04699.0500 1.04699.9023 1.04699.0001
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Used to increase lens effectiveness
  • Refractive index (nD) ~1,516
  • Viscosity ~100–120 mPa·s
  • Capacity 2500 slides/100 ml
Immersion media are used in conjunction with immersion objectivs and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. Immersion oils practically eliminate light beam deflection so that the effectiveness of the lens is considerably increased.
The 'Immersion Oil for Microscopy' is of an oily nature and has a defined refractive index of about 1,516. It is important that the refractive index (nD) is about 1.5, similar to that of glass. This enables a homogeneous oil immersion to be achieved. It is produced from a natural component and developed, certified and registered as CE / IVD product.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Huile à immersion Plastic bottle (dropper) 100 mL 1.04699.0001
Huile à immersion Glass bottle 100 mL 1.04699.0100
Huile à immersion Glass bottle 500 mL 1.04699.0500
Huile à immersion - 23 L 1.04699.9023
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité