Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-) qualité nucléaire
Fournisseur: Thermo Scientific
45591.A3 45591.36
45591.A3EA 151 EUR InStock
45591.A3 45591.36
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-) qualité nucléaire
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-)
CAS No.: 11128-95-3 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly basic anion exchange resin Physical Form: Amber beads Appearance: Amber Merck Reference: 14,382 MDL No.: MFCD00145822
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145822
Numéro CAS: 11128-95-3
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité