Phtalocyanine cuivre(II) ∼95% (base dye)
Fournisseur: Thermo Scientific
269150250 269152500
ACRO269150250EA 43.2 EUR InStock
ACRO269150250 ACRO269152500
Phtalocyanine cuivre(II) ∼95% (base dye)
Phtalocyanine cuivre(II)
Formule: C₃₂H₁₆CuN₈
Point de fusion: 480 °C
Numéro MDL: MFCD00010719
Numéro CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with Na2S2O3 ≥94 % (ex Cu)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité