Tournesol, pur Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
190220250 190221000 190225000
ACRO190220250EA 57.3 EUR InStock
ACRO190220250 ACRO190221000 ACRO190225000
Tournesol, pur Indicateur de Zinc
Tournesol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to black Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.01 % in water) Opaque dark blue
Visual transition interval from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité