Tournesol
Fournisseur: Roth Carl
0248.1 0248.2
ROTH0248.1EA 16.5 EUR InStock
ROTH0248.1 ROTH0248.2
Tournesol
Tournesol
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité