Violet de méthyle 2B, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415070250 415071000 415075000
ACRO415070250EA 29.4 EUR InStock
ACRO415070250 ACRO415071000 ACRO415075000
Violet de méthyle 2B, pur, certifié
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 582 to 588 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité